Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13320kg
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
130 mm dia. | |
Celulosa | |
5 to 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
130 mm |
Disco plegado | |
5 to 13 μm | |
Filter Paper used in analytical works in laboratories, medium filtration velocity | |
100/paquete | |
130 mm |