Learn More
Gosselin™ Pipeta graduada de poliestireno Gosselin™
Proporciona una transferencia precisa de pequeñas cantidades de líquido en el laboratorio. Las pipetas graduadas serológicas Gosselin™ están fabricadas con poliestireno transparente, lo que permite una mayor legibilidad.
Marca: Gosselin™ GPL5E25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de una sola pieza
- Tapón hidrófobo codificado por colores
- Apirógeno, no citotóxico y no hemolítico
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
5 mL | |
Pipeta graduada |
Para productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
1500 paquete | |
294 mm |
Título del producto
Gosselin™ Pipeta graduada de poliestireno Gosselin™ > Capacity: 5mL; Packaging: 1500Pack
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido