Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechable envueltas en plástico fácil de quitar de punta ancha Stripette™
BIOPHARMA
Código de producto. 10206391 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10206391 10 ml paquete de 200
1 options
Código de producto. 10206391 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    127.73€ / paquete de 200
    Ahorro 9.27€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Cuenta con envoltura plástica tipo cáscara de plátano de fácil apertura para una extracción aséptica y eliminación de la electricidad estática al usar guantes de látex. Corning™ Stripette™ Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico incluyen una franja de aumento codificada por color única para facilitar la visualización del menisco.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 13,54 in
Graduaciones negativas 3 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 34,4 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso