Learn More
Gosselin™ Pipeta graduada de poliestireno Gosselin™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
10 mL
25 mL
Cantidad:
1000/Paq.
1500 paquete
2000 paquete
400 Paq.
4000 paquete
800 paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 2000
paquete de 4000
paquete de 800
Descripción
- Construcción de una sola pieza
- Tapón hidrófobo codificado por colores
- Apirógeno, no citotóxico y no hemolítico
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 800 paquete |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 294 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |