Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154302
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12818095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Especificaciones
Especificaciones
Gooseneck Triple Light Guide
11 mm
Diámetro del haz de fibra de 4,5 mm
Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
600 mm
Fibras de vidrio óptico
0.4 in.
4.5 mm
Iluminación para estereomicroscopía
23.6 in.
600 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne > Gooseneck Light Guide; Type: Triple Gooseneck; Fiber Diameter: 4.5 mm; Length: 600 mm