Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXR-1
Obtenga una resolución ultraalta y selectividad para glicanos etiquetados y nativos con esta columna para HPLC/UHPLC. Es compatible con detección por espectrometría de masas y fluorescencia.
208.08€ - 1347.12€
Especificaciones
pH | Desde 2 hasta 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175 Å |
Temperatura | 60 °C |
Fase estacionaria | Patentado |
Línea de productos | GlycanPac |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15202735
|
Thermo Scientific™
088136 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1284.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15292725
|
Thermo Scientific™
088135 |
1,9 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1347.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15282725
|
Thermo Scientific™
088251 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15262725
|
Thermo Scientific™
088252 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15272725
|
Thermo Scientific™
088255 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15212735
|
Thermo Scientific™
088260 |
3 μm | 4,6 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15222735
|
Thermo Scientific™
088259 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15232735
|
Thermo Scientific™
088258 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Obtenga una resolución ultraalta de glicanos etiquetados y nativos para cuantificación y caracterización estructural mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Esta columna de cromatografía basada en silicio de alto rendimiento logra una separación de modo mixto gracias a una combinación de carga, estructura de isómero y tamaño. Ahora hay disponible una columna con selectividad exclusiva para analizar biológicamente importantes glicanos. La columna GlycanPac AXR-1 está disponible en varios formatos de HPLC y UHPLC, y es compatible con la detección por espectrometría de masas (MS) y fluorescencia.
Excepcional selectividad de glicanos con resolución líder?non-ascii?La resolución ultraalta y la selectividad de glicanos se deben a la innovadora química de superficies de modo mixto de GlycanPac AXR-1, que combina lo siguiente:
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Funcionalidad WAX para retención de glicanos cargados negativamente con separación en orden de carga creciente ?non-ascii?
- Funcionalidad de fase reversa para glicanos con la misma carga con separación en función del isomerismo y el tamaño ?non-ascii?
La columna de silicio esférica de gran pureza ha sido diseñada y probada para métodos de HPLC y UHPLC con aplicaciones de detección por espectrometría de masas y fluorescencia. La columna GlycanPac AXR-1 utiliza tampones acuosos volátiles (p. ej., acetato de amonio o formiato de amonio) y acetonitrilo para preparar a los glicanos eluyentes para su introducción en instrumentos de espectrometría de masas.
?non-ascii?Disponible en varios formatos?non-ascii?- ?non-ascii?
- Use columnas de 1,9 µm para aplicaciones de UHPLC y columnas de 3 µm para aplicaciones de HPLC ?non-ascii?
- Seleccione entre varias dimensiones para satisfacer los requisitos de resolución, capacidad de procesamiento e instrumentos de su aplicación ?non-ascii?
- Proteja la columna de análisis con precolumnas GlycanPac AXR-1 ?non-ascii?
Specifications
Desde 2 hasta 8 | |
60 °C | |
GlycanPac | |
fase inversa e intercambio iónico |
175 Å | |
Patentado | |
Modo mixto |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.