Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXR-1
Código de producto. 15202735
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
15202735 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
15292725 250 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
15282725 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
15262725 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
15272725 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
15212735 10 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
15222735 10 mm 3 mm 3 μm cada uno
15232735 10 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15202735 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088136
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una resolución ultraalta y selectividad para glicanos etiquetados y nativos con esta columna para HPLC/UHPLC. Es compatible con detección por espectrometría de masas y fluorescencia.
Obtenga una resolución ultraalta de glicanos etiquetados y nativos para cuantificación y caracterización estructural mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Esta columna de cromatografía basada en silicio de alto rendimiento logra una separación de modo mixto gracias a una combinación de carga, estructura de isómero y tamaño. Ahora hay disponible una columna con selectividad exclusiva para analizar biológicamente importantes glicanos. La columna GlycanPac AXR-1 está disponible en varios formatos de HPLC y UHPLC, y es compatible con la detección por espectrometría de masas (MS) y fluorescencia.
Excepcional selectividad de glicanos con resolución líder
La resolución ultraalta y la selectividad de glicanos se deben a la innovadora química de superficies de modo mixto de GlycanPac AXR-1, que combina lo siguiente:
  • Funcionalidad WAX para retención de glicanos cargados negativamente con separación en orden de carga creciente
  • Funcionalidad de fase reversa para glicanos con la misma carga con separación en función del isomerismo y el tamaño
Rendimiento de columna fiable
La columna de silicio esférica de gran pureza ha sido diseñada y probada para métodos de HPLC y UHPLC con aplicaciones de detección por espectrometría de masas y fluorescencia. La columna GlycanPac AXR-1 utiliza tampones acuosos volátiles (p. ej., acetato de amonio o formiato de amonio) y acetonitrilo para preparar los glicanos eluyentes para su introducción en instrumentos de espectrometría de masas.
Disponible en varios formatos
  • Use columnas de 1,9 µm para aplicaciones de UHPLC y columnas de 3 µm para aplicaciones de HPLC
  • Seleccione entre varias dimensiones para satisfacer los requisitos de resolución, capacidad de procesamiento e instrumentos de su aplicación
  • Proteja la columna analítica con precolumnas GlycanPac AXR-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Modo mixto WAX y RP
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal De 0,2 a 0,4 mL/min
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 10000 psi (690 bar)
Forma de partícula Esférico, de alta pureza, poroso
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Unitary
Disolventes Compatible con disolventes de HPLC comunes y acuosos de 0 a 100 %
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos GlycanPac
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase reversa e intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.