Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXR-1
Obtenga una resolución ultraalta y selectividad para glicanos etiquetados y nativos con esta columna para HPLC/UHPLC. Es compatible con detección por espectrometría de masas y fluorescencia.
Marca: Thermo Scientific™ 088252
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
Obtenga una resolución ultraalta de glicanos etiquetados y nativos para cuantificación y caracterización estructural mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Esta columna de cromatografía basada en silicio de alto rendimiento logra una separación de modo mixto gracias a una combinación de carga, estructura de isómero y tamaño. Ahora hay disponible una columna con selectividad exclusiva para analizar biológicamente importantes glicanos. La columna GlycanPac AXR-1 está disponible en varios formatos de HPLC y UHPLC, y es compatible con la detección por espectrometría de masas (MS) y fluorescencia.
Excepcional selectividad de glicanos con resolución líderLa resolución ultraalta y la selectividad de glicanos se deben a la innovadora química de superficies de modo mixto de la columna GlycanPac AXR-1, que combina lo siguiente:
- Funcionalidad WAX para retención de glicanos cargados negativamente con separación en orden de carga creciente
- Funcionalidad de fase reversa para glicanos con la misma carga con separación en función del isomerismo y el tamaño
La columna de silicio esférica de gran pureza ha sido diseñada y probada para métodos de HPLC y UHPLC con aplicaciones de detección por espectrometría de masas y fluorescencia. La columna GlycanPac AXR-1 utiliza tampones acuosos volátiles (p. ej., acetato de amonio o formiato de amonio) y acetonitrilo para preparar los glicanos eluyentes para su introducción en instrumentos de espectrometría de masas.
Disponible en varios formatos- Use columnas de 1,9 μm para aplicaciones de UHPLC y columnas de 3 μm para aplicaciones de HPLC
- Seleccione entre varias dimensiones para satisfacer los requisitos de resolución, capacidad de procesamiento e instrumentos de su aplicación
- Proteja la columna de análisis con precolumnas GlycanPac AXR-1
Especificaciones
Modo mixto WAX y RP | |
3 mm | |
150 mm | |
Esférico, de alta pureza, poroso | |
De 2 a 8 | |
Compatible con disolventes de HPLC comunes y acuosos de 0 a 100 % | |
60 °C | |
GlycanPac | |
Modo mixto | |
Columna de análisis |
Columna de análisis | |
De 0,4 a 0,6 ml/min | |
6000 psi (415 bar) | |
3 μm | |
175 Å | |
300 m²/g | |
Patentado | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
fase inversa e intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.