Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXR-1
Obtenga una resolución ultraalta y selectividad para glicanos etiquetados y nativos con esta columna para HPLC/UHPLC. Es compatible con detección por espectrometría de masas y fluorescencia.
Marca: Thermo Scientific™ 088260
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Obtenga una resolución ultraalta de glicanos etiquetados y nativos para cuantificación y caracterización estructural mediante las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Esta columna de cromatografía basada en silicio de alto rendimiento logra una separación de modo mixto gracias a una combinación de carga, estructura de isómero y tamaño. Ahora hay disponible una columna con selectividad exclusiva para analizar biológicamente importantes glicanos. La columna GlycanPac AXR-1 está disponible en varios formatos de HPLC y UHPLC, y es compatible con la detección por espectrometría de masas (MS) y fluorescencia.
Excepcional selectividad de glicanos con resolución líderLa resolución ultraalta y la selectividad de glicanos se deben a la innovadora química de superficies de modo mixto de la columna GlycanPac AXR-1, que combina lo siguiente:
- Funcionalidad WAX para retención de glicanos cargados negativamente con separación en orden de carga creciente
- Funcionalidad de fase reversa para glicanos con la misma carga con separación en función del isomerismo y el tamaño
La columna de silicio esférica de gran pureza ha sido diseñada y probada para métodos de HPLC y UHPLC con aplicaciones de detección por espectrometría de masas y fluorescencia. La columna GlycanPac AXR-1 utiliza tampones acuosos volátiles (p. ej., acetato de amonio o formiato de amonio) y acetonitrilo para preparar los glicanos eluyentes para su introducción en instrumentos de espectrometría de masas.
Disponible en varios formatos- Use columnas de 1,9 μm para aplicaciones de UHPLC y columnas de 3 μm para aplicaciones de HPLC
- Seleccione entre varias dimensiones para satisfacer los requisitos de resolución, capacidad de procesamiento e instrumentos de su aplicación
- Proteja la columna de análisis con precolumnas GlycanPac AXR-1
Especificaciones
Cartucho protector | |
Columna Thermo Scientific GlycanPac AXR-1; 3 µm, 4,6 x 150 mm | |
6000 psi (415 bar) | |
Desde 2 hasta 8 | |
300 m²/g | |
N/D | |
GlycanPac | |
Modo mixto | |
Cartucho protector, paq. de 2 |
4,6 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Patentado | |
Sílice | |
fase inversa e intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.