Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™
Para purificación de alta resolución de proteínas marcadas con glutatión S transferasa (GST)
881.00€ - 2836.00€
Especificaciones
Capacidad de unión Aproximadamente > 10 mg de proteína marcada con GST/ml de resina
Descripción Gluthatione Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad recomendada para purificar proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST) cuando la alta resolución es la prioridad.
Caudal <600 cm/h
Matriz Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
Intervalo de pH De 3 a 12
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11555035
Ver documentos
Cytiva
17-5279-02
100 mL
2836.00€
100 ml
10032949
Ver documentos
Cytiva
17-5279-01
25 mL
881.00€
25 ml
Descripción
Descripción
  • Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión
  • Las proteínas marcadas con GST se eluyen bajo condiciones leves y no desnaturalizadas utilizando glutatión reducido
  • El proceso de purificación suave preserva la antigenicidad y la función
  • El ligando de glutatión se acopla a la matriz de 6 % de agarosa
Especificaciones
Especificaciones
Aproximadamente > 10 mg de proteína marcada con GST/ml de resina
<600 cm/h
De 3 a 12
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Glutathione Sepharose de alto rendimiento
Gluthatione Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad recomendada para purificar proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST) cuando la alta resolución es la prioridad.
Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
34 μm
Glutatión
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™