Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™
Para purificación de alta resolución de proteínas marcadas con glutatión S transferasa (GST)
Marca: Cytiva 17-5279-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión
- Las proteínas marcadas con GST se eluyen bajo condiciones leves y no desnaturalizadas utilizando glutatión reducido
- El proceso de purificación suave preserva la antigenicidad y la función
- El ligando de glutatión se acopla a la matriz de 6 % de agarosa
Especificaciones
Aproximadamente > 10 mg de proteína marcada con GST/ml de resina | |
<600 cm/h | |
Agarosa altamente entrecruzada, 6 % | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
34 μm | |
Glutathione Sepharose de alto rendimiento |
Gluthatione Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad recomendada para purificar proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST) cuando la alta resolución es la prioridad. | |
6 % de agarosa, capacidad de unión de ∼10 mg de GST recombinante/ml de medio | |
De 3 a 12 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
100 mL | |
Glutatión |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™ > 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido