Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™
Para purificación de alta resolución de proteínas marcadas con glutatión S transferasa (GST)
Marca:  Cytiva 17-5279-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032949
  • 881.00€ / 25 ml
Descripción
  • Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión
  • Las proteínas marcadas con GST se eluyen bajo condiciones leves y no desnaturalizadas utilizando glutatión reducido
  • El proceso de purificación suave preserva la antigenicidad y la función
  • El ligando de glutatión se acopla a la matriz de 6 % de agarosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aproximadamente > 10 mg de proteína marcada con GST/ml de resina
<600 cm/h
Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
34 μm
Glutathione Sepharose de alto rendimiento
Gluthatione Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad recomendada para purificar proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST) cuando la alta resolución es la prioridad.
Capacidad de unión 10 mg GST recombinante/ml de medio, agarosa altamente entrecruzada, 6 %
De 3 a 12
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
25 mL
Glutatión
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Medios de alto rendimiento Glutathione Sepharose™ > 25 ml