Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio
10.00€
Especificaciones
Edges | Corte |
---|---|
Material | Vidrio |
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Cantidad | 50/Paq. |
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11842340
|
Rogo Sampaic™
BPB022 |
Naranja | Vidrio |
10.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11822350
|
Rogo Sampaic™
BPB029 |
Amarillo | Vidrio |
10.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11832350
|
Rogo Sampaic™
BPB030 |
Verde | Vidrio |
10.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11852350
|
Rogo Sampaic™
BPB032 |
Azul | Vidrio |
10.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Corte | |
76 mm | |
50/Paq. |
Vidrio | |
26 mm | |
76 x 26 mm |