missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio

Código de producto. 11832350
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11832350

Marca: Rogo Sampaic™ BPB030

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges Corte
Material Vidrio
Color Verde
Cantidad 50/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado