Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | Corte |
| Material | Vidrio |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |