Learn More
Gilson™ Puntas con filtro PIPETMAN™ Tipack™
Diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes en diversos campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular. Las puntas de filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ se han diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse perfectamente a las pipetas Gilson. Desempeñan un papel fundamental en la prevención de contaminación transmitida por aerosoles.
168.00€ - 202.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11921483
![]() |
Gilson™
F171103 |
3 cm | 0,1 a 10 μL |
189.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12639591
![]() |
Gilson™
F171203 |
4,5 cm | 0,1 a 10 μL |
189.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11922078
![]() |
Gilson™
F171303 |
5,1 cm | 2 a 30 μL |
171.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12649591
![]() |
Gilson™
F171403 |
5,1 cm | De 10 a 100 μl |
171.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11912078
![]() |
Gilson™
F171503 |
5,1 cm | De 20 a 200 μl |
171.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12669591
![]() |
Gilson™
F171603 |
5,1 cm | 20 a 300 μL |
168.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12679591
![]() |
Gilson™
F171703 |
5,1 cm | De 100 a 1000 μl |
202.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12689591
![]() |
Gilson™
F171803 |
8,4 cm | De 100 a 1200 μl |
202.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una dispensación completa para unos resultados uniformes.
- Garantía de exactitud y precisión.
- Sin riesgo de contaminación: las puntas se fabrican en una sala limpia.
- Esterilizadas mediante rayos gamma: los puntos indicadores utilizados en los productos de Gilson sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización.
- Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free | |
Racl | |
960 (10x96) | |
Pipetman™ Tipack™ |
Estéril | |
Not Autoclavable | |
Universal Fit | |
Filtro | |
Single-use | |
Polipropileno |