Learn More
Gilson™ Puntas de filtro PIPETMANTM TipackTM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12679591 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 cm
4,5 cm
5,1 cm
8,4 cm
Volumen (métrico):
10 a 100 μL
100 a 1000μ L
2 a 30 μL
20 a 200 μL
De 0,1 a 10 μL
De 100 a 1200 μl
De 20 a 300 μL
Tamaño de la unidad:
960 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Volumen (métrico) unitSize
12679591 5,1 cm 100 a 1000μ L 960 PCS
11921483 3 cm De 0,1 a 10 μL 960 PCS
12639591 4,5 cm De 0,1 a 10 μL 960 PCS
11922078 5,1 cm 2 a 30 μL 960 PCS
12649591 5,1 cm 10 a 100 μL 960 PCS
11912078 5,1 cm 20 a 200 μL 960 PCS
12669591 5,1 cm De 20 a 300 μL 960 PCS
12689591 8,4 cm De 100 a 1200 μl 960 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12679591 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F171703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes en diversos campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular. Las puntas de filtro GilsonTM PIPETMANTM TipackTM están diseñadas, desarrolladas y fabricadas para adaptarse Gilson pipetas perfectamente. Desempeñan un papel fundamental en la prevención de contaminación transmitida por aerosoles.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una dispensación completa para unos resultados uniformes.
  • Garantía de exactitud y precisión.
  • Sin riesgo de contaminación: las puntas se fabrican en una sala limpia.
  • Esterilizadas mediante rayos gamma: los puntos indicadores utilizados en los productos de Gilson sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización.
  • Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Modelo DF1000ST
Longitud (imperial) 5,71 in
Longitud (métrico) 5,1 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADN, libre de ARN, libre de ARNasa, libre de ADNasa, ATP libre, libre de endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Cantidad 960 (10x96)
Tipo de producto Consejos para el desplazamiento del aire
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos Pipetman Tipack
Material Polipropileno
Graduaciones 300 μL; 1000 μL