Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una dispensación completa para unos resultados uniformes.
- Garantía de exactitud y precisión.
- Sin riesgo de contaminación: las puntas se fabrican en una sala limpia.
- Esterilizadas mediante rayos gamma: los puntos indicadores utilizados en los productos de Gilson sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización.
- Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 20 a 200 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Modelo | DF200ST |
| Longitud (imperial) | 5,71 in |
| Longitud (métrico) | 5,1 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADN, libre de ARN, libre de ARNasa, libre de ADNasa, ATP libre, libre de endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |