Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
450.00€ - 1915.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Material Silicona
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/8 in.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11734768
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3312-43
9,5 mm 0,63 in, 15,9 mm
651.00€
15 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Añadir a la cesta
12316879
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3306-43
4,8 mm 0.44 in., 11,1 mm
450.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Añadir a la cesta
12356879
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3308-43
6,4 mm 0.5 in., 12,7 mm
523.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Añadir a la cesta
12386889
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3324-43
19 mm 1 in., 25,4 mm
1120.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
12396889
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3332-43
25,4 mm 1,25 in, 31,8 mm
1390.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Añadir a la cesta
12306899
Ver documentos
Saint Gobain Life Sciences
T3340-43
31,8 mm 1.5 in., 38,1 mm
1915.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, laboratorio, trabajos de alta pureza
• Características: silicona platino
• Superficie ultra lisa contra el desarrollo de las bacterias, facilitando la limpieza y la esterilización
• Relargaje mínimo para preservar la pureza del fluido
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimentario), fabricado según las prescripciones BPL y según los criterios NSF.
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
49.2 ft.
1/8 in.
Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
-80 °C
50 (Shore A)
de 200 °C
Silicona
15 m
3,2 mm
-112°F
Translúcido
392°F
Transfer Tubing
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing