Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro interior (métrico) | 19 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1 in., 25,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1/8 in. |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias farmacéutica, cosmética y médica. |
| Mostrar más |