Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing
Código de producto. 12316879
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
31,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.44 in., 11,1 mm
0.5 in., 12,7 mm
0,63 in, 15,9 mm
1 in., 25,4 mm
1,25 in, 31,8 mm
1.5 in., 38,1 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12316879 4,8 mm 0.44 in., 11,1 mm cada uno
11734768 9,5 mm 0,63 in, 15,9 mm 15 metros
12356879 6,4 mm 0.5 in., 12,7 mm cada uno
12386889 19 mm 1 in., 25,4 mm cada uno
12396889 25,4 mm 1,25 in, 31,8 mm cada uno
12306899 31,8 mm 1.5 in., 38,1 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12316879
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330643
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993
Diámetro interior (imperial) 0.19 in.
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.44 in., 11,1 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/8 in.
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C
Tipo de producto Transfer Tubing