Learn More
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein
Recombinant G-CSF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
1656.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
Peso molecular | 19 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | G-CSF |
Especie | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10151243
|
Gibco™
PMC2031 |
100 μg | N/A | ||||||
Descripción
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
Sequential Chromatography | |
Mouse | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF | |
Gibco™ |
19 kDa | |
G-CSF | |
Recombinant | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development | |
95 % |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein