Learn More
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein
Código de producto. 10151243
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10151243
Marca: Gibco™ PMC2031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant G-CSF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Peso molecular 19 kDa
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μg
Alias de gen G-CSF
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Clasificación Carrier-Free
Nivel de endotoxinas < 0.1 ng/μg
Masa 100 μg
Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Forma de proteína Recombinant, Ligand
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Categoría de investigación Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development
Línea de productos Gibco
Grado de pureza o calidad 95 %
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.