Learn More
Gibco™ Matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™ Código de producto.: 12053569
compliance-icons
Gibco™ Matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™
Código de producto. p-9713000
5 mL, 5 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
Código de producto. 12053569
Marca: Gibco™ A1413202
Una forma soluble de la membrana basal extraída de tumores murinos Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Está libre de virus, incluido el virus de elevación de la lactato-deshidrogenasa (LDEV), en ocasiones detectado en este tipo de preparación.
  • Los principales componentes de la matriz Geltrex™ incluyen laminina, colágeno IV, entactina y proteoglicanos de sulfato de heparina.
  • Es idónea para la potenciación y el mantenimiento de los fenotipos diferenciados en una variedad de cultivos celulares, incluidas células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso y células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC).
  • La matriz Geltrex™ ofrece por término medio una reducción por 2 en varios factores de crecimiento.
  • Como resultado, se puede llevar a cabo un análisis de efectos específicos del factor de crecimiento en aplicaciones que requieren un extracto de membrana basal, en un formato controlado y reproducible.
  • Variación mínima de la concentración de proteínas de lote a lote (∼ 15 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Variedad de células cultivadas, incluidas células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso y células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC).
Clasificación Factor de crecimiento reducido
Concentración De 12 a 4 mg/ml
Formulario Congelado
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos Gibco™
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Tubo(s)
Grado de pureza o calidad Calidad para cultivo celular
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento Almacenar a – 20 °C.
Culture Type Cultivo celular adherente
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote963666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de productoA1413201,A1413202
Número de lote963660 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de productoA1413201,A1413202
Número de lote963668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de productoA1413201,A1413202
Número de lote963673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de productoA1413201,A1413202
Número de lote963702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de productoA1413201,A1413202
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromo-5-chlorotoluene
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™ >