Learn More
Corning™ Matrigel™ Matriz
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11573620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
10 mL
50 mL
Sin aditivos:
Sin LDEV
Sin LDEV, Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sin aditivos Tamaño de la unidad
11573620 5 mL Sin LDEV 5 ml
10429212 50 mL Sin LDEV 50 ML
11593620 10 mL Sin LDEV, Sin rojo fenol 10 ml
11543550 10 mL Sin LDEV 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto. 11573620 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356234
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Produce un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la matriz basal de células de mamíferos. Corning™ Matrigel™ Matrix proporciona un entorno fisiológicamente relevante para estudios de morfología celular, función bioquímica, migración, invasión y expresión genética.
Corning Las matrices extracelulares (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Corning Matrigel La matriz es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, incluida la laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Sin aditivos Sin LDEV
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Línea de productos Matrigel
Cantidad 5 mL
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
Contenido y almacenamiento de -20 °C