Learn More
Gibco™ Matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido y libre de LDEV Geltrex™
Tienda Gibco ProductosDescripción
Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix is a soluble form of basement membrane extracted from murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumors and is free of viruses, including lactose dehydrogenase elevating virus (LDEV), sometimes found in this type of preparation. The major components of Geltrex™ matrix include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycans. It is ideal for the promotion and maintenance of differentiated phenotypes in a variety of cell cultures including primary epithelial cells, endothelial cells, smooth muscle cells, and human induced pluripotent stem cells (iPSC). Geltrex™ matrix offers, on average, a 2-fold reduction in several growth factors. As a result, analysis of specific growth factor effects in applications requiring basement membrane extract can be carried out in a controlled and reproducible format.
- Los principales componentes de la matriz Geltrex™ incluyen laminina, colágeno IV, entactina y proteoglicanos de sulfato de heparina.
- Es idónea para la potenciación y el mantenimiento de los fenotipos diferenciados en una variedad de cultivos celulares, incluidas células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso y células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC).
- La matriz Geltrex™ ofrece por término medio una reducción por 2 en varios factores de crecimiento.
- Como resultado, se puede llevar a cabo un análisis de efectos específicos del factor de crecimiento en aplicaciones que requieren un extracto de membrana basal, en un formato controlado y reproducible.
- Variación mínima de la concentración de proteínas de lote a lote (∼ 15 mg/ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Variedad de células cultivadas, incluidas células epiteliales primarias, células endoteliales, células de músculo liso y células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC). |
| Clasificación | Factor de crecimiento reducido |
| Concentración | De 12 a 4 mg/ml |
| Formulario | Congelado |
| Tipo de producto | Matriz de membrana basal |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1 mL |
| Mostrar más |