Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
Marca:  Schmidlin™ DB-NGC1500-EU
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17798899
  • 4344.03€ / cada uno
Descripción
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Especificaciones
23 cm
41 cm
3.5 to 9 bar
55 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
200 W
1500 mL/min.
35°C
21.6 in.
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
<0.1 ppm
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator