Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
2.50€ - 48.60€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Temperatura máx. (métrico) | 340 °C |
Tipo | Septos de orificio de inyección universal |
Cantidad | 25/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16368347
|
Fisherbrand™
|
Tapón Shimadzu | Shimadzu (todos los modelos) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11388631
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | Agilent HP (serie 5700/5880); Varian (tipo de inyector: columnas de relleno); Varian (CP - todos los modelos); Tra |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11824860
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Agilent HP (serie 5890/6890, serie 5700/5880); Varian (tipo de inyector: columnas de relleno o dividido/sin división |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10756825
|
Fisherbrand™
|
12,5 mm | Tracor (220, 222) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11937061
|
Fisherbrand™
|
17 mm | Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (serie 8000), Finnigan (GCQ™/Trace™) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- Universal, longlife GC-Septa
- Suitable for inlet temperatures of up to 340°C
- Low bleeding (release of Siloxanes)
- Good penetration and sealing properties (low fragmentation)
- Long lifetime
- No sticking to hot surfaces, so easily exchangeable
- Ready-to-use; no further pre-treatment necessary
- Packed with 25 pieces in a resealable amber Screw Neck Vial of 1st hydrol. Class
- Available for all common gas chromatographs
Specifications
Transparente | |
340 °C | |
Septos de orificio de inyección universal | |
25/paq. |