Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
Marca:  Fisherbrand™ 09 18 0936
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11388631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Septos universales de larga duración para GC
  • Aptos para temperaturas de admisión de hasta 340 ˚C
  • Sangrado bajo (liberación de siloxanos)
  • Buenas propiedades de penetración y sellado (baja fragmentación)
  • Vida útil más larga
  • Sin adherencia a superficies calientes, fácilmente intercambiables
  • Listos para usar; no es necesario ningún tratamiento previo
  • Envasados con 25 piezas en un vial con cuello roscado ámbar resellable de 1.ª clase Clase
  • Disponibles para todos los cromatógrafos de gases comunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos de orificio de inyección universal
340 °C
Agilent HP (serie 5700/5880); Varian (tipo de inyector: columnas de relleno); Varian (CP - todos los modelos); Tra
9,5 mm
Transparente
25/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa > Tamaño: 9,5mm