Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Código de producto. 16368347 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10 mm
12,5 mm
17 mm
9,5 mm
Tapón Shimadzu
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
16368347 Tapón Shimadzu paquete de 25
11388631 9,5 mm paquete de 25
11824860 10 mm paquete de 25
10756825 12,5 mm cada uno
11937061 17 mm paquete de 25
5 options
Código de producto. 16368347
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
  • Septos universales de larga duración para GC
  • Aptos para temperaturas de admisión de hasta 340 ˚C
  • Sangrado bajo (liberación de siloxanos)
  • Buenas propiedades de penetración y sellado (baja fragmentación)
  • Vida útil más larga
  • Sin adherencia a superficies calientes, fácilmente intercambiables
  • Listos para usar; no es necesario ningún tratamiento previo
  • Envasados con 25 piezas en un vial con cuello roscado ámbar resellable de 1.ª clase Clase
  • Disponibles para todos los cromatógrafos de gases comunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Septos de orificio de inyección universal
Diámetro exterior (métrico) Tapón Shimadzu
Temperatura máx. (métrico) 340 °C
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Shimadzu (todos los modelos)
Cantidad 25/paq.