Learn More
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa
Universal, long-life gas chromatography septa. Fisherbrand™ GC Injection Port Septa are ready to use, transparent septa available in a range of sizes and formats for broad compatibility with all common gas chromatograph systems.
Marca: Fisherbrand™ 17 18 0940
Descripción
- Septos universales de larga duración para GC
- Aptos para temperaturas de admisión de hasta 340 ˚C
- Sangrado bajo (liberación de siloxanos)
- Buenas propiedades de penetración y sellado (baja fragmentación)
- Vida útil más larga
- Sin adherencia a superficies calientes, fácilmente intercambiables
- Listos para usar; no es necesario ningún tratamiento previo
- Envasados con 25 piezas en un vial con cuello roscado ámbar resellable de 1.ª clase Clase
- Disponibles para todos los cromatógrafos de gases comunes
Especificaciones
Septos de orificio de inyección universal | |
340 °C | |
Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (serie 8000), Finnigan (GCQ™/Trace™) |
17 mm | |
Transparente | |
25/paq. |
Título del producto
Fisherbrand™ GC Injection Port Septa > Tamaño: 17 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido