Learn More
Syngene™ Gbox Chemi XX6
Gbox Chemi XX6 Ultimate de Syngene™ ofrece un rendimiento excelente para la adquisición de imágenes de geles de ADN, geles de proteínas visibles, transferencias de quimioluminiscencia y tiene opciones para inmunotransferencia con fluorescencia con imágenes de rojo, verde, azul e IR
32724.49€ - 34365.00€
Especificaciones
Descripción | Generador de imágenes Gbox Chemi XX6 |
---|---|
Pantalla | None |
Tensión | 230 V |
Fondo (imperial) | 21.7 in. |
Fondo (métrico) | 55mm |
Requires: PC (no incluido)
Código de producto | Marca | Hertz | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Hertz | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15151065
![]() |
Syngene™
GBOX-CHEMI-XX6-E |
50 Hz |
34365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15849922
![]() |
Syngene™
GBOX-CHEMI-XX6-E60 |
60 Hz |
32724.49€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Sistema de documentación de geles versátil para transferencias y geles. Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues.
Capacidad para muchas aplicaciones de imágenes:
- Geles de proteínas/ADN
- Quimioluminiscencia
- Geles sin tinción
- Transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes
- Geles 2D
- Aplicaciones in vivo (es posible que se necesiten accesorios adicionales)
Cámara de 6 MP de alta resolución refrigerada mediante Peltier con capacidad para producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises), con objetivo F0.95 con iris y enfoque motorizados (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. La sala oscura extendida dispone de un ascensor motorizado exclusivo para utilizar las funciones de zoom con enfoque automático y garantizar que se captura la imagen del gel o de la transferencia con la máxima resolución.
El sistema integra una rueda de filtros de siete posiciones, luz blanca Epi y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales)
Características:
- Software basado en aplicación diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas
- Interfaz de usuario sencilla basada en iconos para plataformas Win10, 8 y 7
- Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes
- Produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla
- Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras
- Los archivos se pueden guardar en formato TIFF, JPEG y BMP
- Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro
- Todas las imágenes capturadas se pueden editar con anotaciones, herramientas de edición, nitidez de la imagen y se pueden exportar a GeneTools.
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos.
Tipos de muestras de análisis:
- Peso molecular
- Recuento de colonias
- Transferencia de manchas
- Correspondencia de bandas
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
Los software GeneSys y GeneTools cumplen los requisitos de 21 CFR Parte 11 y de los entornos de GLP.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y dos actualizaciones de software gratuitas al año.
Especificaciones
Generador de imágenes Gbox Chemi XX6 | |
230 V | |
55mm | |
38.9 in. | |
4,54 x 4,54 ul | |
99mm | |
6mp | |
Opcional | |
57mm | |
Fijo | |
No | |
Extraíble | |
Geles, transferencias, quimioluminiscencia, fluorescencia, inmunotransferencia | |
Generador de imágenes de gel/transferencia |
None | |
21.7 in. | |
7 posiciones | |
hasta 25 x 30 cm | |
22.4 in. | |
Windows 7 o superior | |
Genesys y Genetools incluidos, sin límite | |
Opcional en función del transiluminador | |
Gbox-Chemi-xx6 | |
1 Ea. | |
CCD refrigerada de 6 MP | |
57 x 99 x 55mm | |
Syngene |