Learn More
Syngene™ Sistema de documentación de gel G:BOX Chemi XX6
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15151065 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Frecuencia unitSize
15151065 50 Hz cada uno
15849922 60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15151065 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GBOXCHEMIXX6E
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
PC (no incluido)
El sistema de documentación de gel G:BOX Chemi XX6 ofrece un excelente rendimiento en imágenes de geles de ADN, geles de proteínas visibles, transferencias de quimioluminiscencia y opciones para Western de fluorescencia azul, verde, roja e IR.
Sistema de documentación de geles versátil para transferencias y geles. Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues.
Capacidad para muchas aplicaciones de imágenes:
  • Geles de proteínas/ADN
  • Quimioluminiscencia
  • Geles sin tinción
  • Transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes
  • Geles 2D
  • Aplicaciones in vivo (es posible que se necesiten accesorios adicionales)
Cámara de 6 MP de alta resolución refrigerada por Peltier, capaz de producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises) con una lente F0.95 con iris motorizado y enfoque (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. El cuarto oscuro Stretch tiene un elevador motorizado exclusivo para utilizar funciones de zoom, con enfoque automático para garantizar que se capture la máxima resolución de imagen del gel o la mancha.
El sistema integra una rueda de filtros de siete posiciones, luz blanca Epi y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales)
Especificaciones:
  • Software basado en aplicación diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas
  • Interfaz de usuario sencilla basada en iconos para plataformas Win 10, 8 y 7
  • Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes
  • Produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla
  • Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras
  • Los archivos se pueden guardar como TIFF, JPEG, BMP formatos
  • Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro
  • Todas las imágenes capturadas se pueden editar con anotaciones, herramientas de edición, enfocar la imagen y exportar a GeneTools .
GeneTools El software proporciona al usuario una cuantificación rápida de muestras y pasa de las manchas a los datos analizados en unos pocos y rápidos pasos.
Tipos de muestras de análisis:
  • Peso molecular
  • Recuento de colonias
  • Transferencia de manchas
  • Correspondencia de bandas
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en Word y Excel archivos para revisión sencilla.
Tanto GeneSys como GeneTools El software cumple con los requisitos de la Parte 11 del Título 21 del CFR y GLP entornos.
El sistema viene con una garantía de 3 años (devolución a fábrica), licencias ilimitadas de GeneTools software de análisis y actualizaciones de software gratuitas semestrales.
Especificaciones
Descripción Generador de imágenes Gbox Chemi XX6
Tensión 230 V
Fondo (imperial) 21,7 in
Fondo (métrico) 55mm
Tipo de filtro Rueda de filtros de 7 posiciones
Altura (imperial) 38,9 in
Área de filtro Hasta 25 x 30 cm
Tamaño en píxeles 4,54 x 4,54 ul
Anchura (imperial) 22,4 in
Altura (métrico) 99mm
Sistema operativo Windows 7 o superior
Resolución 6mp
Software GeneSys y GeneTools Incluido (ilimitado)
Transiluminador Opcional
Longitud de onda Opcional según el transiluminador
Anchura (métrico) 57mm
Modelo Gbox-Chemi-xx6
Tipo de lente Fijo
Impresora incluida No
Tipo de cámara CCD refrigerado de 6 MP
Tipo de campana extractora Extraíble
Tamaño 57 x 99 x 55mm
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de Western blot por quimioluminiscencia
Línea de productos Syngene
Tipo de producto Sistema de imagen de geles
Cantidad 1 unidad
Tipo de pantalla Ninguno
Frecuencia 50 Hz