Description
Requires
PC (no incluido)
Sistema de documentación de geles versátil para transferencias y geles. Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues.
Capacidad para muchas aplicaciones de imágenes:
- Geles de proteínas/ADN
- Quimioluminiscencia
- Geles sin tinción
- Transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes
- Geles 2D
- Aplicaciones in vivo (es posible que se necesiten accesorios adicionales)
Cámara de 6 MP de alta resolución refrigerada por Peltier, capaz de producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises) con una lente F0.95 con iris motorizado y enfoque (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. El cuarto oscuro Stretch tiene un elevador motorizado exclusivo para utilizar funciones de zoom, con enfoque automático para garantizar que se capture la máxima resolución de imagen del gel o la mancha.
El sistema integra una rueda de filtros de siete posiciones, luz blanca Epi y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales)
Especificaciones:
- Software basado en aplicación diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas
- Interfaz de usuario sencilla basada en iconos para plataformas Win 10, 8 y 7
- Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes
- Produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla
- Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras
- Los archivos se pueden guardar como TIFF, JPEG, BMP formatos
- Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro
- Todas las imágenes capturadas se pueden editar con anotaciones, herramientas de edición, enfocar la imagen y exportar a GeneTools .
GeneTools El software proporciona al usuario una cuantificación rápida de muestras y pasa de las manchas a los datos analizados en unos pocos y rápidos pasos.
Tipos de muestras de análisis:
- Peso molecular
- Recuento de colonias
- Transferencia de manchas
- Correspondencia de bandas
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en Word y Excel archivos para revisión sencilla.
Tanto GeneSys como GeneTools El software cumple con los requisitos de la Parte 11 del Título 21 del CFR y GLP entornos.
El sistema viene con una garantía de 3 años (devolución a fábrica), licencias ilimitadas de GeneTools software de análisis y actualizaciones de software gratuitas semestrales.
Specifications
Specifications
| Descripción | Generador de imágenes Gbox Chemi XX6 |
| Tensión | 115/240 |
| Fondo (imperial) | 21,7 in |
| Fondo (métrico) | 55mm |
| Tipo de filtro | Rueda de filtros de 7 posiciones |
| Altura (imperial) | 38,9 in |
| Área de filtro | Hasta 25 x 30 cm |
| Tamaño en píxeles | 4,54 x 4,54 ul |
| Anchura (imperial) | 22,4 in |
| Altura (métrico) | 99mm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.