Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 11 Dual Selection Vector
Vector de selección doble Gateway™ pENTR™ 11
Marca:  Invitrogen™ A10467
Código de producto. 10532494
  • 149.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los vectores de entrada Gateway™ están diseñados para clonar secuencias de ADN utilizando endonucleasas de restricción y ligasas para crear un clon de entrada Gateway™. El clon de entrada resultante está listo para recombinarse con un vector de destino para crear un clon de expresión. Nuevo: vectores de selección doble pENTR™
Los vectores de entrada Gateway™ (Tabla 1) ofrecen lo siguiente:
  • Sitios attL1 y attL2 para la recombinación específica del clon de entrada con un vector de destino Gateway™ para garantizar la clonación del gen de interés en la orientación correcta para su expresión
  • Secuencia de consenso de Kozak para la iniciación eficiente de la conversión en sistemas eucariotas
  • Sitio de unión del ribosoma para la iniciación eficiente de la conversión en sistemas procariotas (solo vectores de selección doble pENTR™ 1A, pENTR™ 3C y pENTR™11)
  • Secuencias de terminación de la transcripción rrnB para evitar la expresión basal del producto PCR de interés en E. coli
  • Origen de pUC para una alta replicación de copias y el mantenimiento del plásmido en E. coli
  • Gen de resistencia a la kanamicina para una sólida selección en E. coli
  • El gen de fusión de ccdB⁄cloranfenicol ubicado entre los dos sitios attL para
    o selección negativa
    o selección de cloranfenicol en E. coli
  • Gen de resistencia a la kanamicina para una sólida selección en E. coli
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Vector de expresión de selección doble
    Cloranfenicol (CmR), Kanamicina (KanR)
    Sin etiquetar
    10 μg
    pENTR™
    Vector de selección doble 10 µg pENTR™, en 20 ul en tampón TE, pH 8,0.
    Almacenar a - 20 °C
    No hay sitio de escisión
    Gateway
    pENTR
    Documentos
    Manuals
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 11 Dual Selection Vector > 10 μg