Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 1A Dual Selection Vector
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Los vectores de entrada Gateway™ están diseñados para clonar secuencias de ADN utilizando endonucleasas de restricción y ligasa para crear un clon de entrada Gateway™. El clon de entrada está listo para la recombinación con un vector de destino para crear un clon de expresión. Nuevo: vectores de selección doble pENTR™
Los vectores de entrada Gateway™ (Tabla 1) ofrecen lo siguiente:
Sitios attL1 y attL2 para la recombinación específica del clon de entrada con un vector de destino Gateway™ para garantizar la clonación del gen de interés en la orientación correcta para su expresión
Secuencia de consenso de Kozak para la iniciación eficiente de la conversión en sistemas eucariotas
Sitio de unión del ribosoma para la iniciación eficiente de la conversión en sistemas procariotas (solo vectores de selección doble pENTR™ 1A, pENTR™3C y pENTR™11)
Secuencias de terminación de la transcripción rrnB para evitar la expresión basal del producto PCR de interés en E. coli
Origen de pUC para una alta replicación de copias y el mantenimiento del plásmido en E. coli
Gen de resistencia a la kanamicina para una sólida selección en E. coli
El gen de fusión de ccdB⁄cloranfenicol ubicado entre los dos sitios attL para
o selección negativa y
o selección de cloranfenicol en E. coli
Gen de resistencia a la kanamicina para una sólida selección en E. coli
Los vectores de entrada Gateway™ (Tabla 1) ofrecen lo siguiente:
o selección negativa y
o selección de cloranfenicol en E. coli
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vector de expresión de selección doble |
| Contenido y almacenamiento | Vector de selección doble pENTR™ 10μg, liofilizado en TE, pH: 8.0 Resuspender en agua Conservar a -20°C. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Cloranfenicol (CmR), Kanamicina (KanR) |
| Hendidura | No hay sitio de escisión |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 10 μg |
| Vector | pENTR |
| Línea de productos | pENTR |