Learn More
Gastrodenol, MedChemExpress
MedChemExpress Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate; De-Noltab)is a mineral that is used in treating ulcers and upset stomach.

83.70€ - 259.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gastrodenol |
---|---|
Forma física | Solid |
CAS | 57644-54-9 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16491068
![]() |
Medchem Express
HY-B0796 |
5 g |
259.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16422279
![]() |
Medchem Express
HY-B0796 |
1 g |
83.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrateEspecificaciones
Gastrodenol | |
57644-54-9 | |
Research | |
Bismuth tripotassium dicitrate Bismuth subcitrate | |
O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].[K+].[K+].[K+].[Bi+3] | |
704.47 | |
Research |
Solid | |
Blanco | |
C12H10BiK3O14 | |
H2O : 100 mg/mL (141.95 mM; Need ultrasonic) | |
704.47 | |
95.0% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.