Learn More
Gastrodenol, MedChemExpress
Código de producto. 16422279
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422279 1 g 1 g
16491068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422279 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0796
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate; De-Noltab)is a mineral that is used in treating ulcers and upset stomach.
Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gastrodenol
Forma física Solid
CAS 57644-54-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H10BiK3O14
Sinónimo Bismuth tripotassium dicitrate Bismuth subcitrate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (141.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].[K+].[K+].[K+].[Bi+3]
Peso molecular (g/mol) 704.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.47
Porcentaje de pureza 95.0%