Learn More
Keystone Cleanroom Products Revestimientos de cestillos para mopa irradiados por rayos gamma
Revestimientos de cestillos preesterilizados para limpieza farmacéutica.
636.00€ - 749.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Capacidad (imperial) | 924 oz |
Capacidad (métrico) | 27,3 L |
Certificaciones/conformidad | COC; certificado de radiación |
Tipo de tapón | Ninguno |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17788467
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3428CP4-3 |
3 paq. |
636.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17798467
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-3428CP4-4 |
4 paq. |
749.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Envasados en una sala limpia ISO6
- Polietileno fuerte de 4 mil
- Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
- Prolonga la vida útil de los cestillos de acero inoxidable.
- Elimina el tiempo de espera para cargas esterilizables en autoclave de limpieza.
- Libera recursos de esterilización en autoclave y reduce los costes de vapor y WIFI.
- Garantiza la esterilidad y minimiza los riesgos de propagación de esporas de moho.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
27,3 L | |
Ninguno | |
Sí | |
Cestillos para mopa | |
Estéril | |
Irradiado con radiación gamma | |
28 x 34 in | |
71,2 cm | |
86,4 cm |
924 oz | |
COC; certificado de radiación | |
Transparente | |
Limpieza | |
LDPE | |
Yes | |
4 mil | |
28 in | |
34 in | |
Cover |