Learn More
Keystone Cleanroom Products Revestimientos de cestillos para mopa irradiados por rayos gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Envasados en una sala limpia ISO6
- Polietileno fuerte de 4 mil
- Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
- Prolonga la vida útil de los cestillos de acero inoxidable.
- Elimina el tiempo de espera para cargas esterilizables en autoclave de limpieza.
- Libera recursos de esterilización en autoclave y reduce los costes de vapor y WIFI.
- Garantiza la esterilidad y minimiza los riesgos de propagación de esporas de moho.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 924 oz |
| Capacidad (métrico) | 27,3 L |
| Certificaciones/conformidad | COC; certificado de radiación |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillos para mopa |
| Material | LDPE |
| Mostrar más |