Learn More
Keystone Cleanroom Products Revestimientos de cestillos para mopa irradiados por rayos gamma
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Revestimientos de cestillos preesterilizados para limpieza farmacéutica.
Marca:  Keystone Cleanroom Products S-3428CP4-4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17798467
  • 749.00€ / paquete de 50
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
  • Envasados en una sala limpia ISO6
  • Polietileno fuerte de 4 mil
  • Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
  • Prolonga la vida útil de los cestillos de acero inoxidable.
  • Elimina el tiempo de espera para cargas esterilizables en autoclave de limpieza.
  • Libera recursos de esterilización en autoclave y reduce los costes de vapor y WIFI.
  • Garantiza la esterilidad y minimiza los riesgos de propagación de esporas de moho.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
27,3 L
Ninguno
Sí
Cestillos para mopa
Estéril
4 paq.
4 mil
28 in
34 in
Cover
924 oz
COC; certificado de radiación
Transparente
Limpieza
LDPE
Yes
Irradiado con radiación gamma
28 x 34 in
71,2 cm
86,4 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Revestimientos de cestillos para mopa irradiados por rayos gamma > Número por paquete: 4; capacidad: 924 oz