Learn More
gamma catenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spezifikation
Antígeno | gamma catenin |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16825885
|
Proteintech
27872-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16815885
|
Proteintech
27872-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
JUP is a major cytoplasmic protein which is the only known constituent common to submembranous plaques of both desmosomes and intermediate junctions. This protein forms distinct complexes with cadherins and desmosomal cadherins and is a member of the catenin family since it contains a distinct repeating amino acid motif called the armadillo repeat.Spezifikation
gamma catenin | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P14923 | |
3728 | |
gamma catenin Fusion Protein Ag27394 | |
Primary | |
-20°C | |
JUP |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARVD12, Catenin gamma, CTNNG, Desmoplakin 3, Desmoplakin III, DP3, DPIII, junction plakoglobin, JUP, PDGB, PKGB, gamma-Catenin | |
JUP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
gamma catenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech