Learn More
gamma catenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spezifikation
Antígeno gamma catenin
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
16825885
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27872-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16815885
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27872-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Beschreibung
Beschreibung
JUP is a major cytoplasmic protein which is the only known constituent common to submembranous plaques of both desmosomes and intermediate junctions. This protein forms distinct complexes with cadherins and desmosomal cadherins and is a member of the catenin family since it contains a distinct repeating amino acid motif called the armadillo repeat.
Spezifikation
Spezifikation
gamma catenin
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P14923
3728
gamma catenin Fusion Protein Ag27394
Primary
-20°C
JUP
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARVD12, Catenin gamma, CTNNG, Desmoplakin 3, Desmoplakin III, DP3, DPIII, junction plakoglobin, JUP, PDGB, PKGB, gamma-Catenin
JUP
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
gamma catenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt