missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma catenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16825885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16825885 20 μL 20 microlitros
16815885 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16825885

Marca: Proteintech 278721AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

JUP is a major cytoplasmic protein which is the only known constituent common to submembranous plaques of both desmosomes and intermediate junctions. This protein forms distinct complexes with cadherins and desmosomal cadherins and is a member of the catenin family since it contains a distinct repeating amino acid motif called the armadillo repeat.

Especificaciones

Antígeno gamma catenin
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica JUP
N.º de referencia del gen P14923
Alias de gen ARVD12, Catenin gamma, CTNNG, Desmoplakin 3, Desmoplakin III, DP3, DPIII, junction plakoglobin, JUP, PDGB, PKGB, gamma-Catenin
Símbolos de los genes JUP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno gamma catenin Fusion Protein Ag27394
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.