Learn More
Olympus™ Placa de tinte sensible a onda completa, rojo de primer orden, U-TP530
Determine el signo óptico de una muestra birrefringente y/o mejore el contraste en muestras débilmente birrefringentes. La placa de tinte sensible a onda completa, rojo de primer orden Olympus™ U-TP530 produce interferencia de un tinte similar al rojo de primer orden (magenta) en el gráfico Michel-Levy.
Marca:  Olympus™ K10017694
990.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12580597
  • 1260.00€ / cada uno
Descripción
  • Rojo de primer orden.
  • Placa portaobjetos.
  • Se adapta a microscopios BX.
Especificaciones
Especificaciones
Placa de tinte sensible a onda completa, rojo de primer orden, U-TP530
Determine el signo óptico de una muestra birrefringente y/o mejore el contraste en muestras ligeramente birrefringentes
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Olympus™ Placa de tinte sensible a onda completa, rojo de primer orden, U-TP530 >