Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST
Marca:  H-B™ SP Scienceware™ B60200-0200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13099152
  • 342.41€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Descripción
  • Estos termómetros sin mercurio están calibrados individualmente y son útiles para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos
  • El frasco lleno (incluido) imita la muestra
  • Los termómetros recubiertos de PFA contienen vidrio y líquido en caso de rotura; se rellenan con líquido orgánico
  • Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
  • Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Líquido Enviro-Safe
20,25 °C
Informe de calibración del termómetro
180 mm
Líquido orgánico negro
30 °C
15/30 °C
Incubadores
0,1 °C
60 ml
NIST
7,1 in
Revestimiento de PFA, Vidrio
Termómetro de verificación de incubadora
15 °C
Sí
± 0,2 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™ >