Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Termómetro de verificación Frio Temp™
Código de producto. p-8576006 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
De - 2 a 10 °C
De -25 a - 5 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13079152
Marca: H-B™ SP Scienceware™ B602000000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST
  • Estos termómetros sin mercurio están calibrados individualmente y son útiles para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos
  • El frasco lleno (incluido) imita la muestra
  • Los termómetros recubiertos de PFA contienen vidrio y líquido en caso de rotura; se rellenan con líquido orgánico
  • Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
  • Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Relleno del frasco Líquido Enviro-Safe
Tamaño del frasco 60 ml
Puntos de calibración -20, -10 °C
Certificaciones/conformidad NIST
Incluye Informe de calibración del termómetro
Longitud total (imperial) 8,3 in
Longitud total (métrico) 210 mm
Material Revestimiento de PFA, Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico negro
Tipo de producto Termómetro de verificación de congelador
Temperatura máxima - 5 °C
Temperatura mín. (métrico) - 25 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -25 a - 5 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Congeladores
Exactitud ± 0,2 °C
Subdivisión 0,1 °C