Learn More
Formamida, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99,5 % (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,5 % (GC/T)
56.25€ - 221.35€
CAS | 75-12-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3NO |
Peso molecular (g/mol) | 45.04 |
Número MDL | MFCD00007941 |
Clave InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 |
PubChem CID | 713 |
ChEBI | CHEBI:48431 |
Nombre IUPAC | formamida |
SMILES | NC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15645650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-4X25ML |
4 x 25 mL | Frasco de vidrio | N/A | ||||||
15635650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-250ML |
250 mL | Frasco de vidrio |
56.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15615650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
100.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15625650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
47670-2.5L |
2.5 L | Frasco de vidrio |
221.35€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
75-12-7 | |
45.04 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
713 | |
formamida |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
CHEBI:48431 | |
NC=O |
Especificaciones
Formamide | |
1°C to 3°C | |
Incolora | |
210°C | |
932°F | |
Líquido | |
HCONH2 | |
30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C) | |
505995 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
formamida | |
713 | |
45.04g/mol |
4 to 5 (at 20°C) | |
75-12-7 | |
1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C | |
175°C (347°F) | |
Weak | |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
NONH for all modes of transport | |
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88 | |
NC=O | |
45.04 | |
CHEBI:48431 | |
≥99.5% (GC/T) |
Seguridad y manipulación
P201-P260-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-842-0
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Formamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Formamida, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99,5 % (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™