Learn More
Formamida, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99,5 % (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15625650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15625650 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15645650 4 x 25 mL Frasco de vidrio paquete de 4
15635650 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
15615650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15625650 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 476702.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,5 % (GC/T)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
pH 4 to 5 (at 20°C)
Punto de fusión 1°C to 3°C
Color Incolora
Densidad 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Punto de ignición 932°F
Olor Weak
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal HCONH2
Presión de vapor 30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC/T)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.