Learn More
Formamida, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99,5% (GC/T), Solstice
Código de producto. 15635650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635650 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
15645650 4 x 25 mL Frasco de vidrio paquete de 4
15615650 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15625650 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15635650 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 47670250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    38.80€ / 250 ml
    Ahorro 12.20€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,5 % (GC/T)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
pH De 4 a 5 (a 20 °C)
Punto de fusión De 1 °C a 3 °C
Color Incolora
Densidad 1,132 g/mL a 20 °C, 1,134 g/mL a 25 °C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 175 °C (347 °F)
Punto de ignición 932 °F
Olor Regular
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal HCONH2
Presión de vapor 30mmHg (129 °C), 0,08 mmHg (20 °C)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Punto de ebullición de 210 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 45,04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5% (GC/T)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide