Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Forma™ FDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers
Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series -40°C ultra-low temperature freezers feature reduced energy usage, a simplified touchscreen interface, three capacities, and an ergonomic cabinet design.
11420.00€ - 13740.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -10 °C a -40 °C
Modelo de puerta 1 exterior, 4 interiores
No. of Doors 5
Aislamiento Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
Interior Stainless Steel
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Requisitos eléctricos Admite tipo de tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Requisitos eléctricos Admite tipo de tapón Certificaciones/conformidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16440915
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™ Forma™
FDE40040FV
230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (400) Europeo CE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16450915
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™ Forma™
FDE50040FV
230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (500) Europeo CE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16460915
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™ Forma™
FDE60040FV
230 V, 50 Hz Cajas de 5 cm (2 pulg.) (600) Europeo CE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series -40°C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity from 40,000 up to 60,000 2mL vials. The FDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Performance
  • Powered by H-drive's hydrocarbon technology, these systems save up to almost 50% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers1
  • A quiet sound output below 53 dBA, enables the freezer to come out of the hallway and into the lab
  • Meets ±5°C validation protocols at -40°C with strong peak variation and steady-state temperature variation
  • Natural hydrocarbon refrigerants reduce system operating stresses promoting outstanding reliability and worry-free sample protection
User Friendly
  • The H-drive Information Center (HIC) combines easy to read temperature with simple capacitive touch buttons in a 5.6 inch display
  • Three capacities (400, 500 and 600 2-inch box) to accommodate a variety of storage needs and lab footprint specifications
  • All models contain four inner doors allowing for easy sample access without exposing greater freezer content to ambient conditions
  • Improved customer convenience with new ergonomically designed handle, high contrast eye-level display, and comfortable easy-access shelf locations.
  • Compatible with most racking systems including a full range of Thermo Scientific™ racks for boxes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™ and Nunc CryoBank™ tubes
  • Security features including alarm settings and padlock-compatible doors
Sustainability
  • Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility
  • Lower HVAC costs as a result of less heat emission into the environment
  • Natural refrigerants and water-blown foam insulation, making the Series compliant with the U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), the European Union's F-Gas and other sustainability standards
Footnotes:
  1. Internal data comparing 4.4kWh/day to Legacy Performance DxF40040 Model with 8.0kWh/day. Data on File.
  2. Typical freezer test data based on internal testing in ambient temperature at 20°C; Typical standard validation protocol of ±5°C.
Especificaciones
Especificaciones
De -10 °C a -40 °C
5
Stainless Steel
Vertical
Forma
Manual
Compatibilidad con Smart-Vue
R290
1 exterior, 4 interiores
Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
3
Pantalla HIC con 7 segmentos de 5,6in. con botones táctiles capacitivos
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Alarma, registrador
Conexiones de alarma remota, 4-20 mA, RS485 y contactos secos
Compresor con motor H